Learn More
Human EGFR F(ab')2 (Research Grade Cetuximab Biosimilar) Antibody, Novus Biologicals™
GREENER_CHOICE
Human Monoclonal Antibody
247.00 € - 670.00 €
Spécification
Antigen EGFR
Clone Hu1F2
Dilution Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, Immunocytochemistry 5-25 ug/mL
Applications Flow Cytometry, Immunocytochemistry
Classification Monoclonal
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantity Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantity Prix Quantité et disponibilité  
18756245
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
R&D Systems
MAB9577-FAB2-100
100 μg
670.00 €
100µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
18795725
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
R&D Systems
MAB9577-FAB2-SP
25 μg
247.00 €
25µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Description
Description
EGFR Monoclonal antibody specifically detects EGFR in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry
Spécification
Spécification
EGFR
Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, Immunocytochemistry 5-25 ug/mL
Monoclonal
Purified
RUO
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied either lyophilized or as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
1956
IgG1
Protein A or G purified from cell culture supernatant
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution.
Hu1F2
Flow Cytometry, Immunocytochemistry
Unconjugated
Human
Human
avian erythroblastic leukemia viral (v-erb-b) oncogene homolog, cell growth inhibiting protein 40, cell proliferation-inducing protein 61, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, EGF R, epidermal growth factor receptor, epidermal growth factor receptor (avian erythroblastic leukemia viral (v-erb-b)oncogene homolog), ErbB, ErbB1, ERBB1PIG61, HER1, HER-1, mENA, Proto-oncogene c-ErbB-1, Receptor tyrosine-protein kinase erbB-1
Human EGFR/ErbB1
Primary
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis