Learn More
Human CX3CL1/Fractalkine Chemokine Domain PE-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 6 publications
Brand:  R&D Systems IC365P
Product Code. 18175081
  • 492.00 € / 100 tests
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
CX3CL1/Fractalkine Monoclonal specifically detects CX3CL1/Fractalkine in Human samples. It is validated for Intracellular Staining by Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
CX3CL1/Fractalkine
Monoclonal
R-PE
Supplied in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with Sodium Azide
ABCD-3, C3Xkine, chemokine (C-X3-C motif) ligand 1, CX3C membrane-anchored chemokine, CXC3, CXC3C, FKN, fractalkine, Neurotactin, neurotactin), NTNsmall inducible cytokine subfamily D (Cys-X3-Cys), member 1 (fractalkine, NTTSmall-inducible cytokine D1, SCYD1C-X3-C motif chemokine 1, small inducible cytokine subfamily D (Cys-X3-Cys), member-1
Mouse
Protein A or G purified from ascites
RUO
6376
Human
Purified
Flow Cytometry
51637
Intracellular Staining by Flow Cytometry 10 uL/10^6 cells
P78423
CX3CL1
Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human CX3CL1/Fractalkine Chemokine Domain Gln25-Arg339 (Ser199Asn) (predicted) Accession # P78423
100 Tests
Primary
Detects human CX3CL1/Fractalkine Chemokine Domain in direct ELISAs. In direct ELISAs, no cross-reactivity with recombinant mouse CX3CL1 or recombinant rat CX3CL1 is observed.
Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied.
IgG1
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado