Learn More
Invitrogen™ Human Apolipoprotein L6 (aa 128-160) Control Fragment Recombinant Protein
Code produit. 30212627
Click to view available options
Quantity:
100 μL
Conditionnement:
100µL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 30212627
Marque: Invitrogen™ RP95373
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Recombinant Protein
Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (42%), Rat (42%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-83067 (PA5-83067. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.
This gene is a member of the apolipoprotein L gene family. The encoded protein is found in the cytoplasm, where it may affect the movement of lipids or allow the binding of lipids to organelles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Accession Number Q9BWW8
Concentration ≥5.0 mg/mL
For Use With (Application) Blocking Assay, Control
Formulation 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
Gene ID (Entrez) 80830
Name Human Apolipoprotein L6 (aa 128-160) Control Fragment
Quantity 100 μL
Regulatory Status RUO
Gene Alias APOL6; apolipoprotein L, 6; Apolipoprotein L6; apolipoprotein L-VI; APOLVI; APOL-VI; DKFZp667M075; FLJ38562; FLJ90164; MGC57495; UNQ3095/PRO21341
Common Name Apolipoprotein L6
Gene Symbol APOL6
Conjugate Unconjugated
Species Human
Recombinant Recombinant
Protein Tag His-ABP-tag
Sequence GTLERSKNKEAQARAEDILPTYDQEDREDEEEK
Content And Storage -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Expression System E. coli
Form Liquid
Purity or Quality Grade >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis