Learn More
Beskrivning
- Compatible Models:
- Hotplate-Stirrer e-G31HS04C
- Hotplate-Stirrer e-G31HS07C
- Hotplate-Stirrer e-G31HSRDS
Specifikationer
Specifikationer
| Color | Silver |
| For Use With (Equipment) | OHAUS Guardian 3000™ Hotplate Stirrers |
| Model | e-G31 |
| Type | Thermometer Stand Kit |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?