Learn More
MedChemExpress HOE-S 785026 trihydrochloride
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
missing translation for 'unitSize'
100mg
10mg
50mg
5mg
Spezifikation
Spezifikation
| Content And Storage | 4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) |
| Quantity | 100 mg |
| Shipping Condition | Room temperature |
| Solubility | H2O : 47.3 mg/mL (88.60 mM; Need ultrasonic and warming) |
| Molecular Weight (g/mol) | 533.88 g/mol |
| Synonym | meta-Hoechst trihydrochloride |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.