Description
HLA DPB1 Polyclonal antibody specifically detects HLA DPB1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Specifications
Specifications
| Antigen | HLA DPB1 |
| Applications | ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | PE |
| Formulation | PBS |
| Gene Alias | DP beta 1 chain, DPB1, HLA class II histocompatibility antigen, DP(W4) beta chain, HLA DP14-beta chain, HLA-DP histocompatibility type, beta-1 subunit, HLA-DP1B, HLA-DPB, major histocompatibility complex class II HLA DPB1 protein, major histocompatibility complex, class II, DP beta 1, MHC class II antigen beta chain, MHC class II antigen DP beta 1 chain, MHC class II antigen DPB1, MHC class II antigen DPbeta1, MHC class II HLA-DP-beta, MHC HLA DPB1 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 40-100 of human HLA DPB1 (NP_002112.3).,, Sequence:, GRQECYAFNGTQRFLERYIYNREEFARFDSDVGEFRAVTELGRPAAEYWNSQKDILEEKRA |
| Purification Method | Affinity purified |
| Quantity | 0.1 mL |
| Show More |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?