Learn More
HJB97, MedChemExpress
Beskrivelse
HJB97 is a high-affinity BET inhibitor with Kis of 0.9 nM (BRD2 BD1), 0.27 nM (BRD2 BD2), 0.18 nM (BRD3 BD1), 0.21 nM (BRD3 BD2), 0.5 nM (BRD4 BD1), 1.0 nM (BRD4 BD2), respectively. HJB97 is employed for the design of potential PROTAC BET degrader and has antitumor activity.
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | HJB97 |
| CAS | 2093391-24-1 |
| Color | Yellow |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C26H28N8O3 |
| Quantity | 10 mg |
| Solubility Information | DMSO : 30 mg/mL (59.93 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C1=NC(NC2=CC(C3CC3)=NN2CC)=C4C(NC5=C4C=C(OC)C(C6=C(C)ON=C6C)=C5)=N1)NC |
| Molecular Weight (g/mol) | 500.55 |
| Formula Weight | 500.55 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?