Description
Histamine H4R Polyclonal antibody specifically detects Histamine H4R in Human, Monkey samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
Spécification
| Antigen | Histamine H4R |
| Applications | Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Concentration | 1.0 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin 20 μg/mL |
| Formulation | PBS |
| Gene Accession No. | Q9H3N8 |
| Gene Alias | AXOR35H4, GPCR105MGC133027, G-protein coupled receptor 105, GPRv53histamine H4 receptor, H4Rpfi-013, HH4RBG26, histamine receptor H4, Pfi-013, SP9144 |
| Host Species | Rabbit |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?