Learn More
CPC (Colder) HFC39 Quick-Disconnect Fittings, Hose Barb Body, Polysulfone with Stainless Steel Valve
Product Code. 30053069
Click to view available options
Diameter (English) Inner:
1/2 in.
1/4 in.
3/8 in.
Unit Size:
Each
Product Code. 30053069
Brand: CPC (Colder) 5011222
Only null left
Add to basket
Add to basket
Make sterile connections quick and easy with these push-to-connect fittings
Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications to connect tubing with the rest of your system. Free technical application support available to determine which connector type is needed for your application. Connect to a male coupling insert for easy fluid transfer. Audible click provides added assurance of a secure connection. Quick one-step disconnection process minimize user error. 316L stainless steel valve spring stops the flow and offers excellent chemical compatibility
Especificaciones
Certifications/Compliance ADCF;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
Diameter (English) Inner 1/4 in.
Min. Operating Temperature (Metric) -40°F
Outlet Port Quick Disconnect Body x Hose Barb
Sterilization Method 132°C
Shape Straight
Color Amber tint
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado