missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hexestrol Dimethyl Ether-d6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Chemical Name or Material | Hexestrol Dimethyl Ether-d6 |
| Molecular Formula | C20 D6 H20 O2 |
| Quantity | 1 mg |
| Synonym | 3,4-Bis(4-methoxyphenyl)hexane-d6, 3,4-Di(p-methoxyphenyl)hexane-d6, alpha,alpha'-Diethyl-4,4'-dimethoxybibenzyl-d6, 1,1'-(1,2-Diethyl-1,2-ethanediyl)bis[4-methoxybenzene-d6 |
| InChI Formula | InChI=1S/C20H26O2/c1-5-19(15-7-11-17(21-3)12-8-15)20(6-2)16-9-13-18(22-4)14-10-16/h7-14,19-20H,5-6H2,1-4H3/i1D3,2D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])CC(C(CC([2H])([2H])[2H])c1ccc(OC)cc1)c2ccc(OC)cc2 |
| IUPAC Name | 1-[1,1,1,6,6,6-hexadeuterio-4-(4-methoxyphenyl)hexan-3-yl]-4-methoxybenzene |
| Molecular Weight (g/mol) | 304.456 |
| Formula Weight | 304.231 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?