Learn More
Hexamethyldisilazane, TRC
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Hexamethyldisilazane |
| CAS | 999-97-3 |
| Purity Grade Notes | GC |
| Molecular Formula | C6H19NSi2 |
| Quantity | 1 kg |
| Synonym | 1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazane, 1,1,1-Trimethyl-N-(trimethylsilyl)silanamine, A 166, A 166 (Silazane), Bis(trimethylsilyl)amine, Di(trimethylsilyl)amine, Dynasylan HMDS, HMD 3, HMDS, HMDS (silazane), HMDS 3, Hexamethyldisilazane, Hexamethyldisilylamine, LS 7150, NSC 93895, OAP, SE 31, SE 31 (silazane), SIH 6110.1, SZ 6079, TSL 8802, TSR 8802, Z 6079 |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H19NSi2/c1-8(2,3)7-9(4,5)6/h7H,1-6H3 |
| SMILES | C[Si](C)(C)N[Si](C)(C)C |
| IUPAC Name | [dimethyl-(trimethylsilylamino)silyl]methane |
| Molecular Weight (g/mol) | 161.39 |
| Show More |
Product Title
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?