Learn More
Hexahydrocurcumin, MedChemExpress
Description
Hexahydrocurcumin is one of the major metabolites of curcumin and a selective, orally active COX-2 inhibitor. Hexahydrocurcumin is inactive against COX-1. Hexahydrocurcumin has antioxidant, anticancer and anti-inflammatory activities.
Specifikationer
Specifikationer
| Chemical Name or Material | Hexahydrocurcumin |
| CAS | 36062-05-2 |
| Color | Light Yellow |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C21H26O6 |
| Quantity | 5 mg |
| Solubility Information | DMSO : 100 mg/mL (267.07 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(CC(O)CCC1=CC=C(O)C(OC)=C1)CCC2=CC=C(O)C(OC)=C2 |
| Molecular Weight (g/mol) | 374.43 |
| Formula Weight | 374.43 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?