Learn More
Heptylbenzene, TRC
Product Code. 30406005
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
10 g
25 g
Unit Size:
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30406005 25 g -
30403928 10 g -
30395343 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30406005 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCH28291025G
 Restricted Item
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1078-71-3
Molecular Formula C13 H20
Molecular Weight (g/mol) 176.3
Synonym Benzene, heptyl- (9CI, ACI), Heptane, 1-phenyl- (6CI, 7CI, 8CI), Heptylbenzene (ACI), 1-Heptylbenzene, 1-Phenylheptane, Heptane, 1(or 7)-phenyl-, n-Heptylbenzene, NSC 97413
IUPAC Name heptylbenzene
SMILES CCCCCCCc1ccccc1
Spécification
Quantity 25 g
InChI Formula InChI=1S/C13H20/c1-2-3-4-5-7-10-13-11-8-6-9-12-13/h6,8-9,11-12H,2-5,7,10H2,1H3
Formula Weight 176.1565
Chemical Name or Material n-Heptylbenzene (Phenylheptane)
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.