Description
- Protect hands from heat and metal scraps with this thick industrial wiping paper.
- Effortlessly remove oil, grease, lubricants and dirt, thanks to its strong texture and high absorbency.
- Easily carry, open and dispose of packaging with our Tork Easy Handling™ Box.
- Reduce consumption and waste by using the Tork Folded Wiper/Cloth Dispenser's single-sheet system.
Specifications
Specifications
| Product Type | Heavy-duty Wiper |
| Length (English) | 12.76 in. |
| Length (Metric) | 32.4 cm |
| Width (English) | 15.16 in. |
| Width (Metric) | 38.5 cm |
| Material | Paper |
| Certifications/Compliance | FSC MIX Credit, ISO 9001, EU Ecolabel, ISO 14001 |
| Color | Blue |
| Packaging Quantity | 500 Sheets |
| Ply | 3-ply |
| Show More |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?