Learn More
Brady™ Heat-shrink Polyolefin Wiremarker Sleeves
Product Code. 11787134
Change view
Click to view available options
Color:
Yellow
Tamaño de la unidad:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color unitSize
11787134 Yellow Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11787134 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 114985
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Certifications/Compliance RoHS compliant B-342 to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC, UL Recognized to UL224, SAE-AMS-DTL-23053/5 C (Class 1), SAE-AS-81531
Description BMP71 PermaSleeve Wire Marker Sleeves
Color Yellow
Finish Matte
Format Roll
Material Polyolefin
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Dot Matrix, Thermal Transfer
Product Type Wire Marker Sleeve
For Use With (Application) For wire and cable marking
For Use With (Equipment) BMP™71
Labels per Row 1
Quantity 100/Roll
Shape Rectangle
Shrink Ratio 3:1
Size (Metric) 25.78 x 21.6 (W x H)
Temperature Range (Metric) -55°C to +135°C
Wire Gauge 8 to 1 AWG
Dimensions (L x W) 21.60 x 25.78 mm
Width (Metric) 25.78 mm
Height (Metric) 21.6 mm
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.