Learn More
Kautex™ High Density Polyethylene Medium Mouth Bottles
Click to view available options
Capacity (Metric):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Diameter (Metric) Inner Neck:
19 mm
24 mm
30.8 mm
39.2 mm
Unit Size:
Each
Pack of 10
Pack of 140
Pack of 20
Pack of 250
Pack of 4
Pack of 480
Pack of 64
Beskrivning
- Multi-purpose bottles for laboratories and industry
- Embossed contents scale
- Easy to fill and clean, leak-proof
- PP screw closure
- dispensing
- sending samples
- mailing
- transport
- storage
Specifikationer
Specifikationer
| Capacity (Metric) | 1000 mL |
| Color | Natural |
| Diameter (Metric) Inner Neck | 39.2 mm |
| For Use With (Application) | Dispensing, Sending Samples, Mailing, Transport and Storage |
| Material | HDPE |
| No. per Case | 4/Cs. |
| No. per Pack | 1 Ea. |
| Packaging | Bottle |
| Quantity | 1 Ea. |
| Closure Included | Yes |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering