Learn More
RETSCH Hardened Steel Grinding Jars
Artikelnummer. 10465749 Alle ansehen Retsch Produkte
Click to view available options
:
Capacity: 5mL
Artikelnummer. 10465749
Marke: RETSCH 01.462.0300
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Product Type Grinding Jar
Capacity (Metric) 5 mL
For Use With (Equipment) For CryoMill
Material Hardened Steel