Learn More
Guanethidine sulfate, MedChemExpress
Beskrivning
Guanethidine sulfate (Guanethidine monosulfate) ia an antihypertensive agents. Guanethidine is also an adrenergic neurone blocking drug, enters noradrenergic nerve terminals by the neuronal amine carrier.
Specifikationer
Specifikationer
| Chemical Name or Material | Guanethidine sulfate |
| Physical Form | Solid |
| CAS | 645-43-2 |
| Color | Off-White |
| Quantity | 100 mg |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C10H24N4O4S |
| For Use With (Application) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | Guanethidine monosulfate |
| Solubility Information | H2O : 100 mg/mL (337.39 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?