missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GSTO2 Monoclonal Antibody (OTI3A9), TrueMAB™, OriGene

Code produit 17570762
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
30 μL
100 μL
Conditionnement:
100µL
30µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
17570762 30 μL 30µL
17550762 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17570762 Fournisseur Origene Technologies Code fournisseur TA504087S

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

GSTO2 Monoclonal antibody specifically detects GSTO2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot

Spécification

Antigen GSTO2
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Monoclonal
Clone OTI3A9
Concentration 0.62 mg/mL
Conjugate Unconjugated
Formulation PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Gene Gsto2
Gene Accession No. Q9H4Y5
Gene Alias 1700020F09Rik; 4930425C18Rik; bA127L20.1; bA127L20.1 (novel glutathione-S-transferase); glutathione S-transferase omega 2; glutathione S-transferase omega 2-2; Glutathione S-transferase omega-2; glutathione-dependent dehydroascorbate reductase; glutathione-S-transferase-like protein; GSTO 2-2; Gsto2; GSTO-2; LOC100720364; MMA(V) reductase; monomethylarsonic acid reductase
Host Species Mouse
Immunogen Full length human recombinant protein of human GSTO2 produced in HEK293T cell.
Purification Method Affinity chromatography
Quantity 30 μL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 119391
Target Species Human
Content And Storage -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Form Liquid
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.