Learn More
Beskrivning
GSTA1 Polyclonal antibody specifically detects GSTA1 in Human,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | GSTA1 |
| Applications | ELISA, Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | DyLight 594 |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | EC 2.5.1.18, glutathione S-alkyltransferase A1, glutathione S-aryltransferase A1, glutathione S-transferase 2, glutathione S-transferase A1, glutathione S-transferase alpha 1, glutathione S-transferase Ha subunit 1, GST class-alpha member 1, GST HA subunit 1, GST, class alpha, 1, GST2, GSTA1-1, GST-epsilon, GTH1, MGC131939, S-(hydroxyalkyl)glutathione lyase A1 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-222 of human GSTA1 (NP_665683.1).,, Sequence:, MAEKPKLHYFNARGRMESTRWLLAAAGVEFEEKFIKSAEDLDKLRNDGYLMFQQVPMVEIDGMKLVQTRAILNYIASKYNLYGKDIKERALIDMYIEGIADLGEMILLLPVCPPEEKDAKLALIKEKIKNRYFPAFEKVLKSHGQDYLVGNKLSRADIHLVELLYYVEELDSSLISSFPLLKALKTRISNLPTVKKFLQPGSPRKPPMDEKSLEEARKIFRF |
| Purification Method | Affinity purified |
| Quantity | 0.1 mL |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?