Learn More
GSK1292263, MedChemExpress
Product Code. 16415746
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek
100mg
10mg
50mg
5mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16415746
missing translation for 'mfr': Medchem Express HY12066
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
MedChemExpress GSK-1292263 is an orally available GPR119 agonist with pEC50s of 6.9 and 6.7 for human and rat GPR119, respectively. GSK-1292263 can be used for the research of type 2 diabetes mellitus (T2DM).
GSK-1292263 is an orally available GPR119 agonist with pEC50s of 6.9 and 6.7 for human and rat GPR119, respectively. GSK-1292263 can be used for the research of type 2 diabetes mellitus (T2DM).
Specifikationer
Chemical Name or Material GSK1292263
CAS 1032823-75-8
Color Off-White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C23H28N4O4S
Quantity 100 mg
Solubility Information DMSO : ≥ 20 mg/mL (43.81 mM)
SMILES CC(C1=NOC(N2CCC(CC2)COC3=CN=C(C=C3)C4=CC=C(C=C4)S(C)(=O)=O)=N1)C
Molecular Weight (g/mol) 456.56
Formula Weight 456.56
Percent Purity 98.68%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) COVID-19-immunoregulation
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.