Learn More
Tocris Bioscience™ GSK 2033
GREENER_CHOICE
Product Code. 18055502
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
Unit Size:
10mg
50mg
Product Code. 18055502
Brand: Tocris Bioscience™ 5694/10
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Potent LXR antagonist
GSK 2033 is a potent LXR antagonist (pIC50 = 7.5). Enhances T-cell proliferation and blocks T 0901317 -antiproliferative activity on T-cells. Cell permeable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Chemical Name or Material 2,4,6-Trimethyl-N-[[3′-(methylsulfonyl)[1,1′-biphenyl]-4-yl]methyl]-N-[[5-(trifluoromethyl)-2-furanyl]methyl]benzenesulfonamide
CAS 1221277-90-2
Quantity 10 mg
Target LXR-like Receptor Antagonists
Molecular Formula C29H28F3NO5S
Formula Weight 591.66
Purity >99%
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis