Learn More
Pyrex™ Graduated Funnel
Product Code. 11917098
Click to view available options
Capacity (Metric):
15 mL
Unit Size:
Each
Product Code. 11917098
Brand: Pyrex 5808/2
Only null left
Add to basket
Add to basket
Specifications
Diameter (Metric)Top 3mm
Capacity (Metric) 15 mL
For Use With (Application) HPLC
Pore Size 130Å
Product Type Funnel
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis