Learn More
Munktell Filtrak™ Grade 1600 Pulp Testing Papers
Product Code. 11317254
Click to view available options
Diameter (Metric):
125 mm
140 mm
220 mm
missing translation for 'unitSize'
Pack of 200
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11317254
missing translation for 'mfr': Munktell Filtrak™ 143039
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Grade 1600 Test Paper is often used when preparing laboratory sheets of most forms of pulp for physical testing in accordance with ISO Test Method 5269-1: 2005, Part 1.
  • In circle disc format
  • Available in a range of diameters
  • Klemm absorbency of 70 ± 20 mm
  • Dimensional change of less than 3%
  • Water uptake of 450 ± 50 g/m²
  • Provided 200 per pack
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Basis Weight 250 ± 25 g/m2
Format Disc
For Use With (Application) Physical test prep
Grade Grade 1600
Quantity 200/Pk.
Type Pulp Test Paper
Diameter (Metric) 140 mm
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis