Learn More
Goat anti-Chicken IgY (H+L) Secondary Antibody, DyLight 650, Novus Biologicals™
Goat Polyclonal Antibody
Marque:  Novus Biologicals NBP1-75707
Code produit. 18257715
  • 257.00 € / 1mg
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
IgY (H+L) Polyclonal specifically detects IgY (H+L) in Chicken samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunomicroscopy.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
IgY (H+L)
Polyclonal
DyLight 650
Goat
Affinity purified
RUO
Based on IEP, this antibody reacts with heavy gamma chains on chicken IgG/Y and light chains on all chicken immunoglobulins
Chicken
IgG
Flow Cytometry, Immunomicroscopy
LYOPH
Flow Cytometry 1:20 - 1:2000, Immunomicroscopy 1:20 - 1:2000
Purified Chicken IgG/Y (H&L)
1 mg
Secondary
Rehydrate with 1.1 ml of deionized water and let stand 30 minutes at room temperature to dissolve. (Product has been overfilled to ensure complete recovery.) Centrifuge to remove any particulates. Prepare fresh working dilution daily.
Store lyophilized antibody at 4°C. Mix reconstituted liquid with an equal volume of glycerol, aliquot contents and freeze at -20°C or below for long term storage.
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis
For Research Use Only