missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GNE-493, MedChemExpress
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
5 mg
10 mg
missing translation for 'unitSize'
10mg
5mg
Beschreibung
GNE-493 is a potent, selective, and orally available dual pan-PI3-kinase/mTOR inhibitor with IC50s of 3.4 nM, 12 nM, 16 nM, 16 nM and 32 nM for PI3Kα, PI3Kβ, PI3Kδ, PI3Kγ and mTOR.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | GNE-493 |
| Physical Form | Solid |
| CAS | 1033735-94-2 |
| Color | Dust Gray |
| Quantity | 5 mg |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C17H20N6O2S |
| For Use With (Application) | Cancer-Kinase/protease |
| Solubility Information | DMSO : ≥ 45 mg/mL (120.82 mM) |
| SMILES | OC(C)(C)C1=CC2=C(S1)C(N3CCOCC3)=NC(C4=CN=C(N)N=C4)=N2 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur