Learn More
GNAQ Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP1-31985
Product Code. 18270441
  • 604.00 € / 0.10mL
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Description
Description
GNAQ Polyclonal specifically detects GNAQ in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
GNAQ
Polyclonal
Unconjugated
0.1M Tris (pH 7.0), 0.1M Glycine and 10% Glycerol with 0.01% Thimerosal
GNAQ
Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human GNAQ. The exact sequence is proprietary.
Affinity Purified
RUO
Primary
Tested in human. Predicted cross-reactivity based on sequence identity: Rhesus Monkey (100%). Not yet tested in any other species.
Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
1.0mg/mL
Western Blot 1:500-1:3000, Immunohistochemistry 1:100-1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100-1:1000
GAQG-ALPHA-q, guanine nucleotide binding protein (G protein), q polypeptide, Guanine nucleotide-binding protein alpha-q, guanine nucleotide-binding protein G(q) subunit alpha
Rabbit
42 kDa
0.1 mL
Cardiovascular Biology
2776
Human, Mouse, Rat
IgG
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis
For Research Use Only