Learn More
Glyoxalic acid(50% in water), MedChemExpress
Beskrivelse
Glyoxalic acid (NSC 27785) is an organic compound that is both an aldehyde and a carboxylic acid.
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | Glyoxalic acid(50% in water) |
| Physical Form | Liquid |
| CAS | 298-12-4 |
| Color | Yellow |
| Quantity | 1 g |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C2H2O3 |
| For Use With (Application) | Metabolism-sugar/lipid metabolism |
| Synonym | NSC 27785 Formylformic acid Oxalaldehydic acid |
| Solubility Information | DMSO : 100 mg/mL (1350.62 mM; Need ultrasonic) |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?