Learn More
Glycogen phosphorylase, muscle form Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
190.00 € - 550.00 €
Specifications
Antigen Glycogen phosphorylase, muscle form
Dilution Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Se flere specifikationer
Produkter 2
Produktkode Brand Quantity Pris Mængde & tilgængelighed  
Produktkode Brand Quantity Pris Mængde & tilgængelighed  
30230957
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP3-38607-100ul
100 μL
550.00 €
100µL
Se alternative produkter
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
30227275
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP3-38607-20ul
20 μL
190.00 €
20µL
Se alternative produkter
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Beskrivelse
Beskrivelse
Glycogen phosphorylase, muscle form Polyclonal antibody specifically detects Glycogen phosphorylase, muscle form in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Tekniske data
Tekniske data
Glycogen phosphorylase, muscle form
ELISA, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
EC 2.4.1.1, glycogen phosphorylase, muscle form, myophosphorylase, phosphorylase, glycogen, muscle, phosphorylase, glycogen; muscle
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 743-842 of human Glycogen phosphorylase, muscle form (NP_005600.1).,, Sequence:, GMRVEDVDKLDQRGYNAQEYYDRIPELRQVIEQLSSGFFSPKQPDLFKDIVNMLMHHDRFKVFADYEDYIKCQEKVSALYKNPREWTRMVIRNIATSGKFSSDRTIAQYAREIWGVEPSRQRLPAPDEAI
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA
Polyclonal
Purified
RUO
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
5837
IgG
Affinity purified
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.