Learn More
Glycidol-d5, TRC
Product Code. 30400436
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 mg
25 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30400436 25 mg 25mg
30407211 5 mg 5mg
30402252 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30400436 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG61570225MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemical Name or Material Glycidol-d5
CAS 1246819-20-4
Purity Grade Notes GC
Molecular Formula C3 2H5 H O2
Quantity 25 mg
Synonym Dideuterio-(2,3,3-trideuteriooxiran-2-yl)methanol
InChI Formula InChI=1S/C3H6O2/c4-1-3-2-5-3/h3-4H,1-2H2/i1D2,2D2,3D
SMILES [2H]C([2H])(O)C1([2H])OC1([2H])[2H]
IUPAC Name dideuterio-(2,3,3-trideuteriooxiran-2-yl)methanol
Molecular Weight (g/mol) 79.11
Formula Weight 79.0682
Percent Purity >95