Learn More
β-Glycerophosphate disodium salt pentahydrate, MedChemExpress
Descripción
β-Glycerophosphate disodium salt pentahydrate is a phosphatase inhibitor.
Especificaciones
Especificaciones
| Chemical Name or Material | β-Glycerophosphate disodium salt pentahydrate |
| CAS | 13408-09-8 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C3H17Na2O11P |
| Quantity | 1 g |
| Solubility Information | H2O : 250 mg/mL (816.70 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble) |
| SMILES | OCC(OP(O[Na])(O[Na])=O)CO.[5H2O] |
| Molecular Weight (g/mol) | 306.11 |
| Formula Weight | 306.11 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?