Learn More
Glycerol phenylbutyrate, MedChemExpress
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
10mg
50mg
Beschreibung
Glycerol phenylbutyrate is a sigma-2 (σ2) receptor ligand, with a pKi of 8.02. Glycerol phenylbutyrate (GPB) is a new generation ammonia scavenger drug.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Glycerol phenylbutyrate |
| CAS | 611168-24-2 |
| Color | Colorless |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C33H38O6 |
| Quantity | 100 mg |
| Synonym | HPN-100 |
| Solubility Information | DMSO : ≥ 150 mg/mL (282.67 mM) ∣Ethanol : 50 mg/mL (94.22 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(CCCC1=CC=CC=C1)OC(COC(CCCC2=CC=CC=C2)=O)COC(CCCC3=CC=CC=C3)=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 530.65 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.