Specifications
| Gene ID (Entrez) | 27165 |
| Species | Human |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Content And Storage | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| For Use With (Application) | This Peptide is Useful as a Blocking Peptide for NBP1-76544 |
| Gene Alias | EC 3.5.1.2, GAbreast cell glutaminase, GLSglutaminase GA, glutaminase 2 (liver, mitochondrial), glutaminase I, glutaminase liver isoform, mitochondrial, hLGA, LGA, L-glutaminase, L-glutamine amidohydrolase, MGC71567, phosphate-activated glutaminase, phosphate-dependent glutaminase, truncated glutaminase 2 |
| Gene Symbol | GLS2 |
| Quantity | 0.1 mg |
| Research Category | Amino Acids Drugs and other small molecules, Cancer, Endocrinology, Signal Transduction |
| Storage Buffer | Peptide dissolved in dH20. Contains no BSA. |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?