Learn More
GLRX3 Monoclonal Antibody (OTI4C8), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Origene Technologies TA811096
Encompass_Preferred
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 17544744
  • 540.87 € / 100µL
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Beskrivning
Beskrivning
This gene encodes a member of the glutaredoxin family. Glutaredoxins are oxidoreductase enzymes that reduce a variety of substrates using glutathione as a cofactor. The encoded protein binds to and modulates the function of protein kinase C theta. The encoded protein may also inhibit apoptosis and play a role in cellular growth, and the expression of this gene may be a marker for cancer. Pseudogenes of this gene are located on the short arm of chromosomes 6 and 9. Alternatively spliced transcript variants have been observed for this gene.
Specifikationer
Specifikationer
GLRX3
Monoclonal
Unconjugated
GLRX3
GLRX4, GRX3, GRX4, PICOT, TXNL2, TXNL3
Mouse
Affinity Chromatography
RUO
10539
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
OTI4C8
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
O76003
GLRX3
Full length human recombit protein of human GLRX3 produced in HEK293T cell.
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG2b
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.