Learn More
Hecht Karl™ Glass Volumetric Pipet
Product Code. 10555772
Click to view available options
Volume (Metric):
1 mL
2 mL
25 mL
100 mL
Unit Size:
Each
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10555772
Brand: Hecht Karl™ 42550016
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Calibrated Yes
Certifications/Compliance DIN EN ISO 648
Material Glass
Graduated Yes
Graduation Color Amber
Quantity 1 Pack
Tolerance 0.015 mL
Volume (Metric) 2 mL
Type Volumetric Pipet
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato