Learn More
Macherey-Nagel™ Glass Plate Nano-Adamant UV254
Produktkod. 10661553 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Dimensions (L x W):
10 x 10 cm
10 x 20 cm
Förpackningsstorlek:
Pack of 25
Pack of 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Dimensions (L x W) unitSize
10661553 10 x 20 cm Pack of 50
10466912 10 x 10 cm Pack of 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10661553 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 821120
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Specifikationer
Particle Size 2 to 10 μm
Pore Size 60 Å
Quantity 50 Pk.
Type Glass Plate
Fluorescent Indicator UV254
Pore Volume 0.75 mL/g
Specific Surface ∼500 m2/g
Thickness (Metric) 0.20 mm
Dimensions (L x W) 10 x 20 cm
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.