Learn More
Macherey-Nagel™ CHROMABOND Filterelemente für Glassäulen 6 ml, (VE=250Stck.)
Ideal für Hochtemperatur-SPE-Anwendungen; Macherey-Nagel™ CHROMABOND™ Glasfaser-Fritten sind für die individuelle Verpackung von leeren Glas-SPE-Säulen mit CHROMABOND™-Adsorbentien (Glassäulen, Adsorbentien separat erhältlich) ausgelegt.
Marke: Macherey-Nagel™ 730191
Weitere Details : Gewicht : 0.00100kg
Beschreibung
Fritten dienen als Filter in der Festphasenextraktionschromatographie. Sie tragen dazu bei, die Säulenverpackung zu fixieren und erleichtern das Packen der Saugmittel in der Säule. Glasfasersäulen/-friten bieten viele Vorteile:
- Beständig gegen Säuren, Basen und die meisten organischen Lösungsmittel
- Geringe Absorption für die meisten biologischen Makromoleküle
- Ideal für Hochtemperatur-Applikationen
Spezifikation
Frit | |
250 Pack | |
Solid Phase Extraction |
Glass Fiber | |
3 mL | |
Glass Column |