Learn More
Hirschmann™ Messkolben aus Glas, mit brauner Graduierung und Polyethylen-Stopfen
Zur präzisen, sicheren Flüssigkeitsmessung und Handhabung im Labor. Die Hirschmann Instruments™ Messkolben der Klasse A mit Poly-Stopfen sind aus langlebigem DURAN™ Glasrohr gefertigt.
Marke: Hirschmann™ 2822192
Weitere Details : Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
- Mit Polyethylenstopfen
- Mit bernsteinfarbener Graduierung
- Gemäß DIN EN ISO 1042
- Korrosionsfrei und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
- Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenidentifikation
Spezifikation
DIN EN ISO 1042 | |
1000 ml | |
300 mm | |
19/32 NS Standard Ground |
Polyethylen | |
Borosilikatglas, Duran Glass | |
±0.6 mL | |
±0.6 ml |