Learn More
Gadolinium Trichloride, TRC
Specifications
Specifications
| Quantity | 2.5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/3ClH.Gd/h3*1H;/q;;;+3/p-3 |
| Formula Weight | 262.8307 |
| Chemical Name or Material | Gadolinium Trichloride |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?