Learn More
Gabazine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16473858
Encompass_Preferred
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
missing translation for 'unitSize'
100mg
10mg
50mg
5mg
Artikelnummer. 16473858
missing translation for 'mfr': Medchem Express HY103533
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
MedChemExpress Gabazine is a selective and competitive antagonist of GABAA receptor, with an IC50 of ∼0.2 μM for GABA receptor.
Gabazine is a selective and competitive antagonist of GABAA receptor, with an IC50 of ∼0.2 μM for GABA receptor.
Spezifikation
Chemical Name or Material Gabazine
CAS 104104-50-9
Color White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C15H18BrN3O3
Quantity 10 mg
Synonym SR95531
Solubility Information H2O : 100 mg/mL (271.57 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 75 mg/mL (203.68 mM)
SMILES O=C(O)CCCN1C(C=CC(C2=CC=C(OC)C=C2)=N1)=N.[H]Br
Molecular Weight (g/mol) 368.23
Formula Weight 368.23
Percent Purity 98.0%
Grade Research
Physical Form Powder
For Use With (Application) Neuroscience-Neuromodulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.