Learn More
G-418 disulfate, MedChemExpress
Code produit 16479867
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
16479867 5 g 5g
16421699 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16479867 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY17561
 Restricted Item
Estimated Shipment: 28-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
MedChemExpress G-418 disulfate (Geneticin sulfate), is an aminoglycoside antibiotic, inhibits protein synthesis in eukaryotes and prokaryotes. G-418 disulfate is commonly used as a selective agent for eukaryotic cells.
G-418 disulfate (Geneticin sulfate), is an aminoglycoside antibiotic, inhibits protein synthesis in eukaryotes and prokaryotes. G-418 disulfate is commonly used as a selective agent for eukaryotic cells.
Spécification
Chemical Name or Material G-418 disulfate
CAS 108321-42-2
Color White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C20H44N4O18S2
Quantity 5 g
Synonym Geneticin sulfate Antibiotic G-418 sulfate
Solubility Information H2O : 125 mg/mL (180.45 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(O)(O)=O.O[C@@H]([C@@H]1O[C@@]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]2O)N)([H])O[C@]2([H])[C@H](O)C)[C@H]([C@@H](C[C@@H]1N)N)O[C@](OC[C@](C)(O)[C@@H]3NC)([H])[C@@H]3O.O=S(O)(O)=O
Molecular Weight (g/mol) 692.71
Formula Weight 692.71
Percent Purity 98.0%
Grade Research
Physical Form Powder
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.