Learn More
STEMCELL Technologies FreSR™-S
Beskrivelse
- FreSR™-S is a defined, serum-free, and animal component-free medium for the cryopreservation of human pluripotent stem cells (hPSCs) as single cells
- This complete and ready-to-use medium is recommended for hPSCs cultured in mTeSR™1, mTeSR™ Plus, TeSR™2, or TeSR™-E8™
- Cryopreserved hPSCs should be stored at -135°C (liquid nitrogen) or colder
Tekniske data
Tekniske data
| Cell Type | Pluripotent Stem Cells |
| For Use With (Application) | Cryopreservation |
| Quantity | 50 mL |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?