Learn More
FR 122047 hydrochloride, Tocris Bioscience™
GREENER_CHOICE
Product Code. 18095542
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
Unit Size:
10mg
50mg
Product Code. 18095542
Brand: Tocris Bioscience 1507/10
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Cyclooxygenase (COX-1) inhibitor
Selective cyclooxygenase-1 (COX-1) inhibitor (IC50 values are 0.028 and 65 μM for COX-1 and COX-2 respectively). Antiplatelet, analgesic and anti-inflammatory following oral administration in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 130717-51-0
Molecular Formula C23H26ClN3O3S
Molecular Weight (g/mol) 459.989
InChI Key YWMAVHIKOAOSFM-UHFFFAOYSA-N
Synonym fr 122047 hydrochloride, cox-1 inhibitor, fr122047, 1-4,5-bis 4-methoxyphenyl-2-thiazolyl carbonyl-4-methylpiperazine hydrochloride, 4,5-bis 4-methoxyphenyl-1,3-thiazol-2-yl-4-methylpiperazin-1-yl methanone hydrochloride, 1-4,5-bis 4-methoxyphenyl-2-thiazoyl carbonyl-4-methylpiperazine, hydrochloride, 4,5-bis 4-methoxyphenyl-2-1-methylpiperazin-4-yl carbonyl thiazole, hydrochloride, 1-4,5-bis 4-methoxyphenyl-1,3-thiazole-2-carbonyl-4-methylpiperazine hydrochloride, 1-4,5-bis 4-methoxyphenyl-2-thiazoyl carbonyl-4-methylpiperazine, d09cmj, piperazine, 1-4,5-bis 4-methoxyphenyl-2-thiazolyl carbonyl-4-methyl-, monohydrochloride
PubChem CID 196840
IUPAC Name [4,5-bis(4-methoxyphenyl)-1,3-thiazol-2-yl]-(4-methylpiperazin-1-yl)methanone;hydrochloride
SMILES CN1CCN(CC1)C(=O)C2=NC(=C(S2)C3=CC=C(C=C3)OC)C4=CC=C(C=C4)OC.Cl
Especificaciones
Quantity 10 mg
Formula Weight 459.99
Percent Purity >98%
Chemical Name or Material FR 122047 hydrochloride
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado