Learn More
Applied Biosystems™ Fmoc-L-Asparagine (Trt), 10/Pk.
Produktkod. 15822644 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
433A Peptide Synthesizer
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod.
15822644 433A Peptide Synthesizer
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15822644 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 411089
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
These are Amino Acid Cartridges for the ABI™ 431-433 Peptide Synthesizer.
  • For Research Use Only
  • Not for use in diagnostics procedures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Content And Storage Each package contains 10 cartridges.
Format Cartridge
For Use With (Equipment) 433 A Peptide Synthesizer
For Use With (Application) Protein Sequencing & Peptide Synthesis
Product Type Peptide Synthesis Reagents
Quantity 10 Ea.
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.