Learn More
Fisherbrand™ Amber Soda Glass Wide Mouth Packer Bottles with White Polypropylene/Polyvinyl Lined Cap
Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Capacity (Metric):
6 mL
15 mL
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Quantity:
12/Cs.
180/Cs.
216/Cs.
24/Cs.
36/Cs.
60/Cs.
624/Cs.
720/PK.
Unit Size:
Pack of 12
Pack of 180
Pack of 216
Pack of 24
Pack of 36
Pack of 60
Pack of 624
Pack of 720
Beskrivning
- Wide mouth for bottles allows easy accessibility for removal of contents
- Custom cleaned containers and caps are free of visible particulates done using deionised water
- Certified clean containers are cleaned as per EPA guidelines for semi-volatiles, pesticides, PCBs and metals
Specifikationer
Specifikationer
| Capacity | 2 oz., 60 mL |
| Capacity (Metric) | 60 mL |
| Capacity (English) | 2 oz. |
| Color | Amber |
| Diameter (Metric) Inner Neck | 20.1mm |
| Includes | Certificate of analysis |
| Material | Soda Lime Glass |
| Packaging | 24/Cs. |
| Quantity | 24/Cs. |
| Closure Color | White |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering