Learn More
Fasentin, Tocris Bioscience™
GREENER_CHOICE
Product Code. 30001000
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
30001000 10 mg 10mg
30000976 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30001000 Fornitore Tocris Bioscience N. del fornitore 6100/10
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
GLUT1/GLUT4 inhibitor; also Fas-sensitizer
GLUT1 and GLUT4 inhibitor (IC50 = 68 μM). Preferentially inhibits GLUT4 over GLUT1. Sensitizes Fas receptor in a range of tumor cell lines (IC50 = 20 μM) by modulating the extrinsic apoptotic pathway downstream of TNF receptors but upstream of effector caspases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 392721-37-8
Molecular Formula C11H9ClF3NO2
Molecular Weight (g/mol) 279.64
MDL Number MFCD01001285
InChI Key GNYIJZMBLZXJEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Fasentin
PubChem CID 879520
IUPAC Name N-[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-oxobutanamide
SMILES CC(=O)CC(=O)NC1=CC(=C(Cl)C=C1)C(F)(F)F
Specifica
Linear Formula C11H9ClF3NO2
Quantity 10 mg
Solubility Information Soluble to 100mM in DMSO and to 100mM in ethanol
Formula Weight 279.64
Percent Purity >98%
Physical Form Solid
Chemical Name or Material N-(4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)-3-oxobutanamide
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.