Description
Immunogen sequence: LAGLLDQHGV RLVGVGPEAL GLQEFLDGDY FAGELYLDES KQLYKELGFK RYNSLSILPA ALGKPVRDVA AKAKAVGIQG NLSGDLLQSG GLLVVSKGGD KVLLHFVQKS Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 92%, Rat - 89%.
FAM213B is a protein coding gene.
Specifications
Specifications
| Antigen | FAM213B |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry |
| Classification | Polyclonal |
| Concentration | 0.1 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2 |
| Gene | FAM213B |
| Gene Accession No. | Q8TBF2, Q9DB60 |
| Gene Alias | 2810405K02Rik; AI836168; C16H1orf93; C1orf93; C5H1orf93; Fam213b; family with sequence similarity 213 member B; family with sequence similarity 213, member B; hypothetical protein MGC26818; LOW QUALITY PROTEIN: prostamide/prostaglandin F synthase; peroxiredoxin like 2B; Peroxiredoxin-like 2B; PM/PGFS; Prostamide/PG F synthase; prostamide/PGF synthase; prostamide/prostaglandin F synthase; Protein FAM213B; prxl2; Prxl2b; RGD1308251; sb:cb782; selu3; wu:fc33a02; zgc:85644 |
| Gene Symbols | FAM213B |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?