Learn More
Nitritex™ Fabric Coveralls With Hood
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
Unit Size:
Pack of 20
Description
- Low-linting & durable CleanTough™material
- Thumb loops to ensure a secure hold
- Zip with sealable cover
- Elasticated hood, back, cuffs and ankles
- Tested against permeation standard ASTM D6978-05
Specifications
Specifications
| Product Type | Cleanroom Coveralls |
| Size | Large |
| Material | Polypropylene |
| Color | White |
| Disposable | Single-use |
| Ankle Style | Elastic |
| Cuff Style | Elastic |
| Neck Style | Hooded |
| Hood Type | Elastic |
| Closure Type | Zipper |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto