Learn More
Descrizione
- F-12 has been used for the serum-free growth of CHO cell cultures.
- F-12 also supports the serum-supplemented growth of other mammalian cells, including chondrocytes, rat hepatocytes, and rat prostate epithelial cells.
- Modified as follows:
- With L-Glutamine
- With Glucose
- With Phenol Red
- With Sodium Pyruvate
- With Sodium Bicarbonate
Specifica
Specifica
| Form | Liquid |
| Product Type | Ham's F-12 Cell Culture Media |
| Quantity | 500 mL |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?