Learn More
Ethyl 4-Chloroacetoacetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Chemical Name or Material | Ethyl 4-Chloroacetoacetate |
| CAS | 638-07-3 |
| Molecular Formula | C6 H9 Cl O3 |
| Quantity | 500 mg |
| Synonym | Butanoic acid, 4-chloro-3-oxo-, ethyl ester, Acetoacetic acid, 4-chloro-, ethyl ester (7CI,8CI), 4-Chloro acetoethylacetate, 4-Chloro-3-oxobutanoic acid ethyl ester, 4-Chloro-3-oxobutyric acid ethyl ester, 4-Chloroacetoacetic acid ethyl ester, Ethyl (chloroacetyl)acetate, Ethyl 3-oxo-4-chlorobutanoate, Ethyl 4-chloro-3-oxobutanoate, Ethyl 4-chloro-3-oxobutyrate, Ethyl 4-chloroacetoacetate, Ethyl chloroacetoacetate, Ethyl γ-chloroacetoacetate, Ethyl ω-chloroacetoacetate, γ-Chloroacetoacetic acid ethyl ester |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H9ClO3/c1-2-10-6(9)3-5(8)4-7/h2-4H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)CC(=O)CCl |
| IUPAC Name | ethyl 4-chloro-3-oxobutanoate |
| Molecular Weight (g/mol) | 164.59 |
| Formula Weight | 164.024 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?